Merck
BR701354
BRAND® 96ウェルディープウェルプレート、積み重ね可能
volume 2.2 mL, polypropylene
別名:
Deep-well Plates, Sample Storage
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
物質:
polypropylene
サイズ:
96 well
容量:
2.2 mL
有効容積:
2.2 mL
無菌性:
non-sterile
結合型:
non-treated surface
特徴:
skirt
物質
polypropylene
詳細
alphanumeric identification system
無菌性
non-sterile
特徴
skirt
包装
pack of 24 ea
メーカー/製品名
BRAND 701354
サイズ
96 well
容量
2.2 mL
有効容積
2.2 mL
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
BRAND® 96ディープウェルプレートは、さまざまな用途のためにデザインされた汎用性の高いラボツールです。ポリプロピレン(PP)製のこのディープウェルプレートは、U底(角型)で、容量は2.2 mLです。
アプリケーション
BRAND® 96ディープウェルプレートは、以下での使用に適しています:
  • 細胞培養や組織培養
  • ハイスループットスクリーニング(HTS)
  • mother plateが必要な試験
  • 段階希釈
  • 試薬移送と-80 °Cまでのサンプル保管(PP)
特徴および利点
  • BRAND® 96ウェルディープウェルプレートは、ANSI/SLAS 1および4に準拠して製造されています
  • 積み重ね可能で保管が簡単
  • ′U′底により、サンプルを最適に混合、回収できます
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
Accurate steroid analysis in blood serum using Supel™ Swift HLB DPX Tips; UTAK and NIST standards.