物質
film (PP/PE-HD)
polypropylene
無菌性
non-sterile
特徴
piercable
self-adhesive
包装
pack of 50 ea
メーカー/製品名
BRAND 701370
適合性
suitable for (for automation)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Due to the increasing number of analysis methods, the number of samples processed is growing steadily. This means that high-throughput analyses are gaining significance. In these automated processes, the films must not only protect the samples, but also comply with the mechanical requirements of automation.
特徴および利点
• Pierceability• Adhesive-free zones for contamination-free tasks• Tight seal for minimizing evaporation
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)