Merck
BR704523
BRAND® discharge tube seripettor® /seripettor® pro
for 25 mL
別名:
Accessories, Bottle-top Dispenser, Dispenser, seripettor®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
物質
PTFE
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 704523
L
800 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tubing PTFE, coiled, length 800 mm, with safety handle. Not suited for peroxide.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)