物質
polycarbonate
stainless steel
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 704541
サイズ
2 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The BRAND® Pump Assembly for Seripettor® features a high-quality actuating unit designed for precise liquid dispensing. Constructed from durable polycarbonate (PC), this assembly ensures longevity and reliability in laboratory applications. The stainless steel lifting spring enhances performance, providing smooth and efficient operation. This pump assembly is an essential component of the Seripettor® system, making it ideal for a variety of liquid handling tasks in research and analytical settings.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)