Merck
BR708728
BRAND® 使い捨てBLAUBRAND® マイクロピペット、intraMark
tube volume 20-40 μL , Dual marks, red
別名:
ピペット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
物質
red
特徴
DE-M marking, To Contain
包装
pack of 1000 ea (4 boxes of 250)
メーカー/製品名
BRAND 708728
L
125 mm
チューブ容量
20-40 μL , Dual marks
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
DIN ISO 7550. DE-M marking for volumes greater than 5 µl. Calibrated to contain (TC, In). Color code to ISO for clear identification.
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)