Merck
BR781602
BRAND®マイクロプレートBRANDplate®、pureGrade
size 96 wells, size 350 μL, flat bottom, transparent
別名:
BRANDplates®, マイクロプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.15
物質
colorless wells
flat bottom
polystyrene
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt Skirt (F-bottom)
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
BRAND 781602
サイズ
350 μL
96 wells
有効容積
350 μL
transparent
結合型
medium binding surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PS 96ウェルマルチウェルプレートは、BIO-CERT® CERTIFIED QUALITYの認証が付いており、さまざまなラボ用途に高品質なソリューションをご提供します。卓越した純度と品質保証を有したこれらのマルチウェルプレートは、製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンスの分野で研究する研究者や科学者にとって不可欠なツールです。
アプリケーション
分光アッセイ、アッセイ、滴定、サンプル回収、サンプル保管
特徴および利点
  • 最適な結果を得るための最適な表層(サーフェス)
  • 独立したラボによる検査済み
  • BRANDplates® pureGradeマイクロタイタープレートは、高純度で透明度の高いポリスチレン製です。
  • クリーンルーム生産により、可能な限り最高の清浄度が保証されます。
  • 中結合の未処理・非滅菌表面
  • BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY:ヒトDNAフリー、RNaseフリー、DNaseフリー、発熱物質フリー
  • ホモジニアスアッセイ、スクリーニング、保管最適。
法的情報
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)