Merck
C52055
Sigma-Aldrich
2-(クロロメチル)ベンゾイミダゾール
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7ClN2
CAS番号:
分子量:
166.61
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
32151902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
形状
powder
mp
146-148 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
ClCc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C8H7ClN2/c9-5-8-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-4H,5H2,(H,10,11)
InChI Key
SPMLMLQATWNZEE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C52055-VAR:
C52055-BULK:
C52055-5G:
C52055-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)