Merck
C58800
Sigma-Aldrich
5-クロロ-2-ニトロベンズアルデヒド
technical grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(NO2)CHO
CAS番号:
分子量:
185.56
Beilstein:
1910197
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
フォーム
powder
不純物
<15% 3-chloro-4-nitrobenzaldehyde
<3% sulfuric acid
<5% 5-chloro-2-nitrobenzoic acid
mp
65-69 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)c1cc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-6-1-2-7(9(11)12)5(3-6)4-10/h1-4H
InChI Key
SWGPIDCNYAYXMJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C58800-25G:
C58800-5G:
C58800-BULK:
C58800-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zabiulla et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 95, 419-428 (2017-09-02)
Disrupted redox balance is implicated in multiple pathologies including malignant progression and tumor angiogenesis. In this investigation, we report the design and development of novel and effective ROS detoxifying azo-hydrazone molecules targeting malignant pathologies and neoangiogenesis. A series of azo-derivatives