Merck
CAD9931
Animal feeding needle, sterile, disposable, PTFE
size 20G, L × diam. 1.2 in. × 1.9 mm , ball
別名:
Animal feeding needle
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
42142609
NACRES:
NB.03
サイズ
20G
包装
pkg of 20 x 5 ea (5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box)
L ×直径
1.2 in. × 1.9 mm , ball
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • PTFE tube is softer than other tubing types, very flexible, and translucent for easy confirmation of reagent delivery
  • Plastic Luer hubs and soft silicone tips
  • Non-toxic and no-pyrogenic
  • Packaged 5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)