Merck
CDS012336
Sigma-Aldrich
2-(4-formyl-2-methoxy-5-nitrophenoxy)acetic acid
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9NO7
CAS番号:
分子量:
255.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
SMILES記法
COc1cc(C=O)c(cc1OCC(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H9NO7/c1-17-8-2-6(4-12)7(11(15)16)3-9(8)18-5-10(13)14/h2-4H,5H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
OWVYIQJYENXHSX-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS012336-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)