Merck
D105805
Sigma-Aldrich
2,3-ジヒドロ-5-メチルフラン
97%
別名:
2,3-Dihydro-5-methylfuran, 2-Methyl-4,5-dihydrofuran, 4,5-Dihydro-2-methylfuran, 4,5-Dihydrosylvan, 5-Methyl-2,3-dihydrofuran
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H8O
CAS番号:
分子量:
84.12
Beilstein:
103487
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
密度
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=CCCO1
InChI
1S/C5H8O/c1-5-3-2-4-6-5/h3H,2,4H2,1H3
InChI Key
BGCWDXXJMUHZHE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
10.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-12 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
D105805-BULK:
D105805-500G:
D105805-VAR:
D105805-25G:
D105805-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)