Merck
D208604
Sigma-Aldrich
4,5-ジフェニルイミダゾール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12N2
CAS番号:
分子量:
220.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
mp
228-230 °C (lit.)
SMILES記法
c1ccc(cc1)-c2nc[nH]c2-c3ccccc3
InChI
1S/C15H12N2/c1-3-7-12(8-4-1)14-15(17-11-16-14)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,(H,16,17)
InChI Key
CPHGOBGXZQKCKI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D208604-BULK:
D208604-VAR:
D208604-25G:
D208604-250G:
D208604-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ira J Kallio-Kujala et al.
Veterinary anaesthesia and analgesia, 45(4), 405-413 (2018-06-13)
We determined the possible effects of a peripherally acting α2-adrenoceptor antagonist, MK-467, on the absorption of intramuscularly (IM) coadministered medetomidine, butorphanol and midazolam. Randomized, experimental, blinded crossover study. Six healthy Beagle dogs. Two IM treatments were administered: 1) medetomidine hydrochloride