D227
デカフルオロビフェニル
99%
別名:
1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)benzene, 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-Decafluoro-1,1′-biphenyl, 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-Decafluorobiphenyl, Decafluorodiphenyl, Perfluoro-[1,1′-biphenyl], Perfluorobiphenyl
アッセイ
99%
フォーム
crystals
bp
206 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)-c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F
InChI
1S/C12F10/c13-3-1(4(14)8(18)11(21)7(3)17)2-5(15)9(19)12(22)10(20)6(2)16
InChI Key
ONUFSRWQCKNVSL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D227-25G:
D227-BULK:
D227-5G:
D227-VAR:
D227-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック