Merck
DWK209627
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 125 mL, high-density polyethylene bottle, amber bottle, wide-mouth bottle, bottle diam. × H 51 mm × 98 mm, 38-410
別名:
209627
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
amber bottle
high-density polyethylene bottle
wide-mouth bottle
包装
pkg of 72 ea
メーカー/製品名
WHEATON® 209627
ボトル 直径× H
51 mm × 98 mm
キャパシティ
125 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
Superior double seal closure for leak resistance
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)