物質
long stem(s)
包装
pkg of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 213534105
漏斗直径
80 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Decanting and filtration of liquids, The spillage of substances is avoided, Filtering, Boro 3.3
特徴および利点
With long stem; Due to its shape, it is suitable for liquid-solid filtration using a filter paper; Fired-on,
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)