Merck
DWK73800-15415
KIMBLE® Solid Cap
with rubber liner, phenolic, cap for 15-415
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.11
物質
PTFE/rubber liner
無菌性
non-sterile
特徴
class A
包装
case of 1000 ea
メーカー/製品名
Kimble® 73800-15415
フィッティング
cap for 15-415
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Class A Caps with PTFE-Faced Rubber Liners highly resistant to temperature and steam during autoclaving
  • Specially formulated phenolic cap material
  • Autoclavable
  • White rubber liners
  • Excellent for general laboratory use
Identified in ASTM Specification E982, Class A requirement
特徴および利点
• Autoclavable• White rubber liners• Excellent for general laboratory use• Identified in ASTM Specification E982, Class A requirement
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)