Merck
DWKFDF124A
Azlon Clear PMP Volumetric Flask with PPE Stopper
class A, tolerance, capacity 100 mL
別名:
FDF124A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
round clear PMP flask
特徴
class A tolerance
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Azlon FDF124A
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
For the accurate preparation of solutions where glass alternatives would not be suitable
特徴および利点
Excellent clarity and calibrated to ISO 1042
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)