Merck
DWKW216958
Wheaton wide-mouth bottle
wide-mouth amber soda-lime glass bottle, capacity (500 mL), flat vinyl liner
別名:
W216958
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
PVC liner
flat vinyl liner
polypropylene cap
wide-mouth amber soda-lime glass bottle
認証
suitable for EPA 1613
特徴
with cap
with cap
包装
case of 60 ea
メーカー/製品名
WHEATON® W216958
ボトル 直径× H × W
(80 mm) (146 mm) (484 mm)
キャパシティ
(500 mL)
フィッティング
53-400 neck
53-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
• Ideal for storage of light sensitive samples or dry powders• Easy removal of contents• HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification• Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)• Amber, USP Type III soda-lime glass
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.