アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.511 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
密度
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H7FO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3
InChI Key
ZDPAWHACYDRYIW-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
F3207-VAR:
F3207-25G:
F3207-BULK:
F3207-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック