安全性情報
GF05507186
Tungsten carbide/cobalt
sphere, WC 94%/Co 6%, 0.2 mm diameter, 10_pcs, tolerance +/-2.5um
別名:
W 606801
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
31191518
NACRES:
NA.23
形状
spheres
メーカー/製品名
Goodfellow 055-071-86
直径
0.2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF05507186-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)