安全性情報
GF06853855
アルミナ
tube, outside diameter 10.0 mm, length 150 mm, wall thickness 1.5 mm
別名:
AL607200
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11181511
NACRES:
NA.23
形状
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 068-538-55
L
150 mm
外径
10.0 mm
壁厚
1.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
GF06853855-2EA:
GF06853855-1EA:
GF06853855-5EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)