Merck
GF07217119
Copper/nickel
foil, Cu 70%/Ni 30%, thickness 0.016 mm, length 2 m, coil width 192 mm
別名:
CU130240
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
31152304
NACRES:
NA.23
形状
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 072-171-19
L
2 m
コイル幅
192 mm
厚さ
0.016 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)