安全性情報
GF11599375
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.25 mm, L 0.5 m
別名:
ME311150
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 115-993-75
L
0.5 m
厚さ
0.25 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF11599375-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)