Merck
GF15099778
ニオブ
tube, 100mm, outside diameter 10.0mm, inside diameter 9.2mm, wall thickness 0.4mm, as drawn, 99.9%
別名:
ニオブ, コロンビウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Nb
CAS番号:
分子量:
92.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141730
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.90%
形状
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 150-997-78
抵抗性
13-16 μΩ-cm, 20°C
L × 厚み
100 mm × 0.4 mm
外径 × 内径
10.0 mm × 9.2 mm
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
密度
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Nb]
InChI
1S/Nb
InChI Key
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
GF15099778-1EA:
GF15099778-5EA:
GF15099778-2EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)