安全性情報
GF18659919
Iron silicide
powder, max. particle size 850 micron, weight 100 g, purity 99.999%
別名:
FE506020
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.999%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 186-599-19
重量
100 g
部分最大サイズ
850 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF18659919-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)