Merck
GF20654232
Platinum/Rhodium
wire, Pt 90%/Rh10%, 0.38 mm diameter, length 0.5 m, temper annealed
別名:
PT015148
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 206-542-32
L
0.5 m
直径
0.38 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)