安全性情報
GF21970818
Quartz - fused
rod, 0.5 mm diameter, length 50 mm
別名:
SI617905
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101503
NACRES:
NA.23
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 219-708-18
L
50 mm
直径
0.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF21970818-5EA:
GF21970818-1EA:
GF21970818-10EA:
GF21970818-2EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)