Merck
GF22793373
エルビウム
powder, max. particle size 500 micron, weight 10 g, purity 99.9%
別名:
ER006010
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Er
CAS番号:
分子量:
167.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141603
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 227-933-73
抵抗性
86 μΩ-cm, 20°C
重量
10 g
部分最大サイズ
500 μm
bp
2868 °C (lit.)
mp
1529 °C (lit.)
密度
9.062 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Er]
InChI
1S/Er
InChI Key
UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)