Merck
GF26509989
ステンレススチール - AISI 304合金、FeCr18Ni10
500mm tube, 10.0mm outside diameter, 2.0mm wall thickness, 6mm inside diameter, annealed
別名:
FE227800
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 265-099-89
L ×壁厚
500 mm × 2.0 mm
外径 × 内径
10.0 mm × 6 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)