Merck
GF26803997
Polypropylene
(PP), fiber, tex number 47, L 200 m, number of filaments 86
別名:
PP305747
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
形状
fibers
メーカー/製品名
Goodfellow 268-039-97
L
200 m
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)