Merck
GF30467998
ロジウム
foil, thickness 0.025 mm, size 10 × 10 mm, purity 99.9%
別名:
RH000200
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Rh
CAS番号:
分子量:
102.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141738
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9%
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 304-679-98
抵抗性
4.33 μΩ-cm, 20°C
サイズ
10 × 10 mm
厚さ
0.025 mm
bp
3727 °C (lit.)
mp
1966 °C (lit.)
密度
12.41 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Rh]
InChI
1S/Rh
InChI Key
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)