Merck
GF31074308
チタン
powder, max. particle size 75 micron, weight 500 g, purity 99.5%
別名:
TI006022
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ti
CAS番号:
分子量:
47.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141746
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.5%
形状
powder
自己発火温度
860 °F
メーカー/製品名
Goodfellow 310-743-08
抵抗性
42.0 μΩ-cm, 20°C
重量
500 g
部分最大サイズ
75 μm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
密度
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChI Key
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF31074308-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)