Merck
GF32583179
Nitinol
foil, Ni55%/Ti 45%, thickness 0.5 mm, size 45 × 45 mm, temper annealed
別名:
NI200320
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 325-831-79
サイズ
45 × 45 mm
厚さ
0.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)