Merck
GF32899461
ネオジム
foil, thickness 0.005 mm, size 25 × 25 mm, purity 99%
別名:
ND000205
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Nd
CAS番号:
分子量:
144.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141609
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
形状
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 328-994-61
抵抗性
64.0 μΩ-cm, 20°C
サイズ
25 × 25 mm
厚さ
0.005 mm
bp
3074 °C (lit.)
mp
1021 °C (lit.)
密度
7.003 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Nd]
InChI
1S/Nd
InChI Key
QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF32899461-1EA:
GF32899461-2EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)