Merck
GF34668478
Platinum/Iridium
wire, Pt 70%/Ir 30%, 0.05 mm diameter, length 0.5 m, temper as drawn
別名:
PT055121
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 346-684-78
L
0.5 m
直径
0.05 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)