Merck
GF34827150
Brass alloy, Cu70Zn30
100mm tube, 3.56mm outside diameter, 0.41mm wall thickness, 2.74mm inside diameter, as drawn
別名:
CU087300
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
30102010
NACRES:
NA.23
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 348-271-50
L ×壁厚
100 mm × 0.41 mm
外径 × 内径
3.56 mm × 2.74 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)