Merck
GF34937231
Superconducting composite wire alloy, NbTi+Cu
200m wire, 0.4mm diameter, copper/superconductor ratio 3:1 by volume
別名:
NB015100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 349-372-31
L ×直径
200 m × 0.4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)