Merck
GF36285891
Polyimide
(PI), metallized film, thickness 0.025 mm, size 150 × 150 mm, condition metallized on one side with 30 nm aluminum
別名:
IM301825
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 362-858-91
サイズ
150 × 150 mm
厚さ
0.025 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)