Merck
GF36611805
ステンレススチール - AISI 316合金、FeCr18Ni10Mo3
mesh, 600 x 600mm, 0.103mm nominal aperture, 0.066mm wire diameter, 150 x 150 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh type
別名:
FE248705
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
詳細
150 x 150 (wires/inch)
フォーム
(mesh)
メーカー/製品名
Goodfellow 366-118-05
直径×公称容量
0.066 mm × 0.103 mm , plain weave mesh
サイズ×開口部
600 mm × 600 mm × 0.37
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)