Merck
GF40930770
サマリウム
lump, 25 mm max. lump size, weight 10 g, purity 95%
別名:
SM006100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Sm
CAS番号:
分子量:
150.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141612
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
95%
フォーム
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 409-307-70
抵抗性
91.4 μΩ-cm, 0°C
重量
10 g
塊最大サイズ
25 mm
bp
1794 °C (lit.)
mp
1074 °C (lit.)
密度
7.47 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Sm]
InChI
1S/Sm
InChI Key
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Water-react 3
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Jan Code
GF40930770-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)