Merck
GF45621671
Palladium/Silver
wire, Pd 75%/Ag 25%, 1.0 mm diameter, length 0.2 m, temper as drawn
別名:
PD035160
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 456-216-71
L
0.2 m
直径
1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)