Merck
GF45895326
Iron/nickel
rod, Fe 54%/Ni 46%, 8.2 mm diameter, length 500 mm, temper as drawn
別名:
FK267920
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171604
NACRES:
NA.23
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 458-953-26
L
500 mm
直径
8.2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)