Merck
GF53377230
テルビウム
lump, 25 mm max. lump size, weight 20 g, purity 99%
別名:
TB006100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Tb
CAS番号:
分子量:
158.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141614
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
形状
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 533-772-30
抵抗性
116 μΩ-cm, 20°C
重量
20 g
塊最大サイズ
25 mm
bp
3230 °C (lit.)
mp
1356 °C (lit.)
密度
8.234 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Tb]
InChI
1S/Tb
InChI Key
GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)