Merck
GF58139488
Manganin® - 抵抗合金、Cu86Mn12Ni2
foil, 25 x 25mm, 0.025mm thickness, annealed, light tight (lt)
別名:
CU060230
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
詳細
light tight (lt)
フォーム
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
メーカー/製品名
Goodfellow 581-394-88
サイズ×厚み
25 mm × 25 mm × 0.025 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Goodfellow製品
法的情報
Manganinは、Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KGの商標として登録されています。
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)