Merck
GF59759937
白金-イリジウム合金、Pt90Ir10
0.2m wire, 1.0mm diameter, as drawn
別名:
PT025160
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 597-599-37
L ×直径
0.2 m × 1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)