安全性情報
GF72955301
Brass
wire, Cu63%/Zn37%, length 100 m, 0.08 mm diameter, temper hard
別名:
CU025120
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
30102010
NACRES:
NA.23
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 729-553-01
L
100 m
直径
0.08 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF72955301-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)