Merck
GF74301656
ガドリニウム
foil, thickness 0.5 mm, size 25 × 25 mm, purity 99%
別名:
GD000260
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Gd
CAS番号:
分子量:
157.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141605
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
形状
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 743-016-56
抵抗性
126 μΩ-cm, 20°C
サイズ
25 × 25 mm
厚さ
0.5 mm
bp
3273 °C (lit.)
mp
1313 °C (lit.)
密度
7.886 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Gd]
InChI
1S/Gd
InChI Key
UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Water-react 3
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Jan Code
GF74301656-1EA:
GF74301656-2EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)