アッセイ
99.95%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 756-796-66
抵抗性
4.9 μΩ-cm, 20°C
重量
500 g
平均粒径
<1 μm (FSSR)
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[W]
InChI
1S/W
InChI Key
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF75679666-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)