Merck
GF76147207
Tantalum-tungsten alloy, Ta90W10
50mm rod, 8.0mm diameter, annealed
別名:
TA037930
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 761-472-07
L ×直径
50 mm × 8.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)