Merck
GF80053051
Stainless steel - AISI 304l
foil, thickness 3.0 mm, Fe/Cr18%/Ni10%, size 50 × 50 mm, condition scotch-briteö polish finish both sides
別名:
FA140551
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 800-530-51
サイズ
50 × 50 mm
厚さ
3.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)